Learn More
Bochem™ Stainless Steel Mortar
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Capacity 1500 mL
- With foot for stability
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 180 mm |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bochem™ Pestle 150 mm Length |
| Include | Pestle Not Included |
| Tipo | Mortar |