Learn More
Contec™ Sistema multi-secchio in acciaio inossidabile
Codice prodotto. p-9217000 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Sistema a più secchi
Sistema multi-secchio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11952415
Marca: Contec™ 2700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il sistema multi-secchio in acciaio inossidabile offre la massima flessibilità e può essere utilizzato con due o tre secchi da 7 galloni (27 litri) a seconda dei protocolli interni.
  • Leggero, in acciaio inossidabile e facile da manovrare, il sistema multi-secchio offre la massima flessibilità e può essere utilizzato con due o tre secchi da 7 galloni (27 litri) a seconda dei protocolli interni.
  • Dalla parte anteriore del carrello, completamente sterilizzabile in autoclave, si estrae un telaio allungabile per l'alloggio di un secchio aggiuntivo, codice 2617.
  • Il carrello è dotato di ruote silenziose anti-guasto.
  • I secchi sono profondi e riducono il rischio di contaminazione batterica
  • Il manico rimovibile rende comoda la sterilizzazione in autoclave e la conservazione.
  • La sporgenza intorno al bordo superiore dei secchi ne agevola il sollevamento.
  • Totalmente sterilizzabile in autoclave a 121°C per 30 minuti
  • Il sistema multi-secchio 2700 include uno strizzatore a pressione in acciaio inossidabile per impieghi pesanti, compatibile con tutte le dimensioni di mocio VertiKlean™, VertiKlean™ MAX™, QuickTask™ e Edgeless™.
  • Il sistema multi-secchio 2707 offre la possibilità di personalizzare il sistema con lo strizzatore che meglio coincide con i protocolli interni. Il sistema è compatibile con due opzioni di strizzatore a pressione in acciaio inossidabile, adatti sia ai moci piatti che a quelli a spago
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sistema a più secchi
Materiale Acciaio inossidabile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Dimensions 26 x 24 x 36 pollici (66 x 60 x 92 cm)
Monouso Riutilizzabile
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso in scienze biologiche, microelettronica, semiconduttori o qualsiasi ambiente di produzione critico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mocio Edgeless™, sistema di pulizia delle pareti VertiKlean™ e VertiKlean™ MAX™
Altezza (sistema imperiale) 36 pollici
Altezza (sistema metrico) 92 cm
Include Due secchi da 7 galloni, strizzatore, carrello con ruote, carrello
Lunghezza (sistema imperiale) 26 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 66 cm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema imperiale) 24 pollici
Larghezza (sistema metrico) 60 cm