Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Capacità (sistema metrico):
45 mL
110 mL
190 mL
300 mL
370 mL
750 mL
1000 mL
1300 mL
Diametro (sistema metrico):
25 mm
40 mm
Include:
3 Slots
3 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
4 Slots
4 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
5 Slots
5 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Cross section (Composite sample)
- Suitable for taking large volume samples
Specifica
Specifica
| Product Type | Slot Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Include | 5 Slots |
| Capacità (sistema metrico) | 370 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2000 mm |