Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Needle
This range of stainless steel needles makes light work of handling small and intricate materials.
1.42€
Specifica
Product Type | Dissection Needle |
---|---|
Colore | Silver |
Materiale | Stainless Steel (AISI 304) |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17932112
|
Sampling Systems™
A640-140 |
145 mm | Curved |
1.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17972012
|
Sampling Systems™
A638-140 |
147 mm | Straight |
1.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Can be used to pick up small items or dissection
- Available with either a straight end or curved end
- Made from one piece and can be easily cleaned after use
- Sharp point is ideal for use in laboratory and production work
Specifica
Dissection Needle | |
Silver | |
Stainless Steel (AISI 304) | |
Non-sterile |