Learn More
B Braun™ Aghi in acciaio inox
Codice prodotto. 10288920
Click to view available options
Calibro dell'ago:
25 G
Lunghezza (sistema metrico):
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10288920
Marca: B Braun™ 4657853
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Replace needles on syringes with removable needles using Use B Braun™ Sterican™ Stainless Steel Syringe Replacement Needles. for relevant routine, pre- and post-op patient needs.
  • Sterican™
  • Blunt
  • Stainless steel
  • Latex-free
  • Sterile
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 mm
Senza lattice
Lunghezza (sistema metrico) 16 mm
Product Type Ago
Sterilità