missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Nitronic 40, S21900, ARMI∣MBH
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel, Nitronic 40, S21900, Ø38x19mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfur/Tin/Carbon/Phosphorus/Tungsten/Niobium/Vanadium/Cobalt/Silicon/Molybdenum/Nitrogen/Copper/Nickel/Manganese/Chromium/Magnesium/Antimony/Tantalum/Arsenic/Boron/Lead/Zirconium/Oxygen/Titanium/Aluminium/Iron |
| CAS | 7439-89-6 |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sulfur 0.0012 %/Tin 0.0081 %/Carbon 0.019 %/Phosphorus 0.025 %/Tungsten 0.03 %/Niobium 0.032 %/Vanadium 0.086 %/Cobalt 0.122 %/Silicon 0.31 %/Molybdenum 0.343 %/Nitrogen 0.348 %/Copper 0.421 %/Nickel 6.42 %/Manganese 9.13 %/Chromium 19.45 %/Magnesium (<0.001) %/Antimony (<0.002) %/Tantalum (<0.002) %/Arsenic (<0.005) %/Boron (<0.005) %/Lead (<0.005) %/Zirconium (<0.005) %/Oxygen (0.002) %/Titanium (0.003) %/Aluminium (0.007) %/Iron (63.5) % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto