Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Cylindrical Weights with DAkkS calibration certificate
Codice prodotto. 11346680 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11346680
Marca: Sartorius™ YCW512802
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non-magnetizable, have polished surface and are supplied in high-quality plastic cases that are suitable for use in cleanrooms
  • Made of special stainless-steel
  • Density: 7,950kg/m3
  • Tolerances comply with OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cylindrical Weight
Certificazione/Conformità DAkkS calibration certificate
Classificazione OIML Class E2
Materiale Special Stainless Steel
Materiale involucro Plastic
Densità 7,950kg/m3
Massa 100 g