Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Cylindrical Weights with DAkkS calibration certificate
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of special stainless-steel
- Density: 7,950kg/m3
- Tolerances comply with OIML R111-1
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DAkkS certificate |
| Descrizione | E2 cylindrical weight |
| Materiale | Highliy Polished, Non-magnetizable Steel |
| Peso (sistema metrico) | 200 g |
| Densità | 8.0 g/cm3 |
| Massa | 200 g |