Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Cylindrical Weights with DAkkS calibration certificate
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of special stainless-steel
- Density: 7,950kg/m3
- Tolerances comply with OIML R111-1
Specifica
Specifica
| Product Type | Cylindrical Weight |
| Certificazione/Conformità | DAkkS calibration certificate |
| Classificazione | OIML Class E2 |
| Materiale | Special Stainless Steel |
| Materiale involucro | Plastic |
| Densità | 7,950kg/m3 |
| Massa | 100 g |