Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Codice prodotto. 10627681 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10627681
Marca: Sartorius™ YCW422800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly polished steel calibration weights from 1g to 2kg
To OIML Class E2, F1 and F2 specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale involucro Plastic
Massa 20 g