Learn More
Sartorius™ Peso di calibrazione OIML classe F1 senza certificato di calibrazione DAkkS in acciaio inox
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1,000 g
10,000 g
100 g
10 g
1 g
2,000 g
200 g
20 g
2 g
5,000 g
500 g
50 g
5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
La linea di pesi di riferimento Fisherbrand™ Reference Line è composta da pesi cilindrici standard. Realizzati in acciaio inox di lunga durata e conformi alla classe OIML F1 per usi con bilance di classe II.
- Disponibili in diversi valori di massa nominale, da 2 a 10,000g
- Ideale per controllo qualità, in conformità con ISO 9001ff
- Strumenti di regolazione, analisi e calibrazione per bilance di classe II
- Controllo qualità per bilance con meno di 300,000 livelli
- Pesi per calibrazione e per calibrazione ufficiale di altri pesi, di classi inferiori (F2, F3, M1, M2 e M3)
- Con certificato DKD (Deutscher Kalibrierdienst, accreditato da PTB)
Specifica
Specifica
| Product Type | Peso per calibrazione cilindrico |
| Classificazione | F1 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Materiale involucro | Plastica |
| Peso (sistema metrico) | 200 g |