Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F1 Reference Line Weight
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Materiale involucro:
Plastic
Wood
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel OIML Class F1 Reference Line Weight without DAkkS Calibration Certificate.
- Without DAkkS Calibration Certificate
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Materiale involucro | Wood |
| Massa | 2 kg |