Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Codice prodotto. 10215701 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10215701
Marca: Sartorius™ YCW714800
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Highly polished steel calibration weights from 100g to 10kg
To OIML Class E2, F1 and F2 specification which includes DKD (Deutscher Kalibrierdienst accredited by the PTB) certificate (UKAS Equivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale involucro Plastic
Massa 10 kg