Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Codice prodotto. 10422491 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10422491
Marca: Sartorius™ YCW524800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly polished steel calibration weights from 100g to 10kg
To OIML Class E2, F1 and F2 specification which includes DKD (Deutscher Kalibrierdienst accredited by the PTB) certificate (UKAS Equivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale involucro Plastic
Massa 200 g