Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Reference Line Weight
Codice prodotto. 10163741 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Materiale involucro:
Plastic
Wood
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10163741
Marca: Sartorius™ YCW75400
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Stainless Steel OIML Class F2 Reference Line Weight without DAkkS Calibration Certificate.
  • Without DAkkS Calibration Certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel
Materiale involucro Wood
Massa 50 kg