Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Open PharmaScoop™
Codice prodotto. 15819641 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2 L
4 L
Lunghezza (sistema metrico):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15819641
Marca: Sampling Systems™ A336750
Designed to be easy to clean due to their crevice free construction. Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ is a wider alternative to the generic PharmaScoops™.
  • Very high quality scoops
  • Heavy duty construction
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Crevice free
  • Satin finish
  • Rounded corners for easy cleaning
  • GMP correct
Specifica
Capacità (sistema metrico) 750 mL
Product Type General Purpose Scoop
Finitura Mirror Polish
Larghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Stainless Steel (316L)
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm