Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Open PharmaScoop™
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2 L
4 L
Lunghezza (sistema metrico):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Very high quality scoops
- Heavy duty construction
- Made from 316L Stainless Steel
- Crevice free
- Satin finish
- Rounded corners for easy cleaning
- GMP correct
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Product Type | General Purpose Scoop |
| Finitura | Mirror Polish |
| Larghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |