Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Open PharmaScoop™
Codice prodotto. 15879631 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2 L
4 L
Lunghezza (sistema metrico):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15879631
Marca: Sampling Systems™ A3362000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to be easy to clean due to their crevice free construction. Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ is a wider alternative to the generic PharmaScoops™.
  • Very high quality scoops
  • Heavy duty construction
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Crevice free
  • Satin finish
  • Rounded corners for easy cleaning
  • GMP correct
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Product Type General Purpose Scoop
Finitura Mirror Polish
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Materiale Stainless Steel (316L)
Lunghezza (sistema metrico) 410 mm