Learn More
TFA Dostmann™ Analog Glass Thermometer
Click to view available options
Punti di calibrazione:
2-point calibration
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Glass frame
- Scale with temperature markings
- High accuracy due to a 2-point calibration
- Marking of ideal temperatures
- Manufactured in Germany
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 2-point calibration |
| Dimensioni (L x P x A) | 17 x 17 x 270 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for making butter, curds and cheese |
| Materiale | Glass |
| Modello | 14.1006 |
| Peso (sistema metrico) | 22 g |
| Descrizione | Thermometer |