Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Pail
Codice prodotto. p-8004973 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11711836
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0726022
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This Pail is constructed of heavy gauge, 304 stainless steel and features a flat pouring rim.
  • Minimize dripping with flat pouring rim
Specifica
Product Type Pail
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema imperiale) 3.2 gal.
Diametro (sistema imperiale) esterno 10 in.
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema imperiale) con chiusura 12 in.
Altezza (sistema metrico) con chiusura 304.8 mm
Quantità 1 Ea.