Learn More
De Buyer™ Ciotole da pasticceria in acciaio inox
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
3.5 l
4.5 L
5.5 L
7 L
8 L
11.4 L
16.8 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
100 mm
112 mm
120 mm
125 mm
140 mm
145 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Pastry Bowl |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | For making mixtures, mixing, Whisking, heating by bain-marie, for storing a preparation or ingredients |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fridge, deep-freezer, blast-chiller and oven |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Quantità | Each |
| Forma | Flat Bottom |
| Sterilità | Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |