Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Perforated Tray
Codice prodotto. 12728978 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
12
18
2
2 x 1000 mL, 6 x 500 mL, 15 x 100 mL, 35 x 25 mL
32
39
5
8
Product Type:
Perforated Tray
Universal Spring Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12728978
Marca: Nickel Electro™ SFT0500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Stainless Steel Perforated Tray is to be used with flask clips and can be used in a variety of baths.
  • Supplied ready to assemble
  • Stainless steel construction
  • Suits glass/polypropylene Erlenmeyer flasks
  • Tray simply drops onto shaker or rocking table platform and locates snugly
Specifica
Product Type Perforated Tray
Materiale Stainless Steel
Morsetto Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) NE5-28 Shaker Baths
N. di posizioni 8