Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Perforated Tray
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
12
18
2
2 x 1000 mL, 6 x 500 mL, 15 x 100 mL, 35 x 25 mL
32
39
5
8
Product Type:
Perforated Tray
Universal Spring Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Supplied ready to assemble
- Stainless steel construction
- Suits glass/polypropylene Erlenmeyer flasks
- Tray simply drops onto shaker or rocking table platform and locates snugly
Specifica
Specifica
| Capacità | 25 mL flask |
| Product Type | Perforated Tray |
| Materiale | Stainless Steel |
| Morsetto | Yes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NE5-28 Shaker Baths |
| N. di posizioni | 39 |