Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaBottles™
Codice prodotto. 15839721 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico):
83 mm
102 mm
Altezza (sistema metrico):
154 mm
178 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15839721
Marca: Sampling Systems™ A8461000
Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaBottles™ are ideal for use with powders and liquids.
  • Multi-purpose containers
  • 316L Stainless Steel body and lid
  • Robust construction
  • Crevice free interior
  • All welds ground and polished
  • Complete with screw on lid
  • Silicone (FDA acceptable) gasket in lid
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Tipo di chiusura Threaded Cap
Diametro (sistema metrico) 102 mm
Altezza (sistema metrico) 178 mm