Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaBottles™
Codice prodotto. p-7138942 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico):
83 mm
102 mm
Altezza (sistema metrico):
154 mm
178 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15839721
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ A8461000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaBottles™ are ideal for use with powders and liquids.
  • Multi-purpose containers
  • 316L Stainless Steel body and lid
  • Robust construction
  • Crevice free interior
  • All welds ground and polished
  • Complete with screw on lid
  • Silicone (FDA acceptable) gasket in lid
Spezifikation
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Tipo di chiusura Threaded Cap
Diametro (sistema metrico) 102 mm
Altezza (sistema metrico) 178 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt