Learn More
Bochem™ Spatola da farmacista in acciaio inox
Codice prodotto. 10654301
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
230 mm
310 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
100 mm
130 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10654301
Marca: Bochem™ 3491
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con lama in acciaio inox
  • Wooden handle
  • Long blade
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 18 mm
Materiale della lama Acciaio inox
Materiale maniglia Legno
Materiale Acciaio inox
Tipo di maniglia Impugnatura in legno
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm