Learn More
Bochem™ Spatola da farmacista in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
230 mm
310 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
100 mm
130 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wooden handle
- Long blade
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 100 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 18 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox |
| Materiale maniglia | Legno |
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipo di maniglia | Impugnatura in legno |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |