Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaScoop™
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1.7 L
2.5 L
5 L
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Very high quality scoops
- Heavy duty construction
- Made from 316L Stainless Steel
- Crevice free
- Satin finish
- Rounded corners for easy cleaning
- GMP correct
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.7 L |
| Product Type | Powder Scoop |
| Finitura | Mirror Polish |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 135 mm |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 355 mm |