Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Pot Lid
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240mm
320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- For use with Bochem pots 8360-67
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 240mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pot |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Product Type | Laboratory Pot Lid |