Learn More
Bochem™ Extra Sharp Precision Forceps
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from 18/10 stainless steel
- 120mm long
Specifica
Specifica
| Stile punta | Extra sharp, without ridges |
| N. per confezione | 1 Each |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Product Type | Forceps, Precision |
| Tipo | Forceps, Precision |