Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
110 mm
115 mm
120 mm
135 mm
Stile punta:
Broad, Flat
Piatto
Pointed, Ultra Fine
Punta piatta/arrotondata
Punta ultra sottile
Punta ultra sottile e arrotondata
Punte spesse
Sottile
Ultra sottile
Progettazione:
Straight
Straight, Self Locking
Straight, Self-Locking
Straight, Serrated Handle
Straight, Strong, Sturdy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace
- Affidabile
- Ottima resistenza chimica
Specifications
Specifications
| Stile punta | Punta ultra sottile |
| Progettazione | Straight |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
| Materiale | Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Product Type | Pinzette ad alta precisione |
| Quantità (N. per custodia) | 1 ciascuno |
| Precisione | Sì |
| Tipo | Pinzette di precisione |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.