Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione
Codice prodotto. 11743266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
110 mm
115 mm
120 mm
135 mm
Stile punta:
Broad, Flat
Piatto
Pointed, Ultra Fine
Punta piatta/arrotondata
Punta ultra sottile
Punta ultra sottile e arrotondata
Punte spesse
Sottile
Ultra sottile
Progettazione:
Straight
Straight, Self Locking
Straight, Self-Locking
Straight, Serrated Handle
Straight, Strong, Sturdy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11743266
Marca: RUBIS SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pinzette ad alta precisione - SS antimagnetiche/antiacide
  • Pinzette ad alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
  • Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
  • Allineamento perfetto
  • Molto efficace
  • Affidabile
  • Ottima resistenza chimica
Specifications
Stile punta Piatto
Progettazione Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 5.31 in.
Materiale Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
Lunghezza (sistema metrico) 135 mm
Product Type Pinzette ad alta precisione
Quantità (N. per custodia) Each
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.