Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione
Codice prodotto. 11783266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
110 mm
115 mm
120 mm
135 mm
Stile punta:
Broad, Flat
Piatto
Pointed, Ultra Fine
Punta piatta/arrotondata
Punta ultra sottile
Punta ultra sottile e arrotondata
Punte spesse
Sottile
Ultra sottile
Progettazione:
Straight
Straight, Self Locking
Straight, Self-Locking
Straight, Serrated Handle
Straight, Strong, Sturdy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11783266
Marca: RUBIS FTP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pinzette ad alta precisione - SS antimagnetiche/antiacide
  • Pinzette ad alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
  • Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
  • Allineamento perfetto
  • Molto efficace
  • Affidabile
  • Ottima resistenza chimica
Specifica
Stile punta Punta ultra sottile e arrotondata
Progettazione Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Materiale Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette ad alta precisione
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Tipo Pinzette
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.