Learn More
Sartorius™ Stainless Steel Pressure Vessel
Codice prodotto. 10212681 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Capacità: 2L
Codice prodotto. 10212681
Marca: Sartorius™ 17532
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pharmaceutical grade, pressure-resistant vessel constructed of stainless steel. Sartorius™ Stainless Steel Pressure Vessel is well-suited for transportation, storage and distribution of liquids.
  • Stainless steel construction
  • Pharmaceutical grade
  • Manufactured in facilities certified for compliance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
  • Cleanable
  • Easy to use
  • Standard Tri-clamp closure
  • Aseptic O-ring closure available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L), Silicone
Volume (sistema metrico) 2 L
Altezza (sistema metrico) 630 mm