Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Propellers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
28 mm
40 mm
50.8 mm
60 mm
75 mm
774.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel four-blade propeller
- Threaded 10 mm dia. bore
- Fits only shaft model 04370-02
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 50.8 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Propeller |