Learn More
Bochem™ Stainless Steel/PTFE Coated Standard Spoon Spatulas
Codice prodotto. 10146740
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10146740
Marca: Bochem™ 3722
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Ea.
Product Type Spoon Spatula
Diametro (sistema metrico) esterno 4mm
Materiale Stainless Steel/PTFE Coated
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm