Learn More
Bochem™ Stainless Steel/PTFE Coated Standard Spoon Spatulas
Codice prodotto. 10515801
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10515801
Marca: Bochem™ 3721
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Quantità 1 Ea.
Product Type Spoon Spatula
Diametro (sistema metrico) esterno 4mm
Materiale Stainless Steel/PTFE Coated
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm