Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel PTFE Coated Trough Spatulas
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Rivestimento | PTFE Xylan™ |
| Product Type | Trough Spatula |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 8 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | -195°C to +260°C |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |