Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve with Soft Soldered Seam, 200 Dia. x 50 mm Height
Click to view available options
Dimensione del poro:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 50 mm
- Diametro: 200 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura leggera
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 170°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 4.75 mm |
| Tipo | Setacci per test |
| Certificazione/Conformità | Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Mesh Material | Acciaio inox |