Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve with Soft Soldered Seam, 200 Dia. x 50 mm Height
Codice prodotto. 11754389
Click to view available options
Dimensione del poro:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11754389
Marca: Linker Industrietechnik™ 552050222017
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seam and an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm.
  • Rack in acciaio inox con altezza interna di 50 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
  • Saldatura leggera
  • Numero di identificazione e certificato di conformità
  • Resistente fino a temperature di 170°C
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 40 μm
Tipo Setacci per test
Certificazione/Conformità Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Acciaio inox