Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Reagent Digger Spatula
Codice prodotto. 11800100 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
165 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11800100
Marca: Cole-Parmer™ 0101913
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Facilitates scooping and measuring of powdered, flaked, crystalline, or granular media
  • Especially useful for dislodging caked or crystallized reagents
  • Uniquely shaped stainless steel spatula fits reagent vessels with openings as small as 15⁄16 in. (2.4cm) dia.
Specifica
Quantità 12 Pk.
Forma Uniquel
Product Type Powder/Crystal/Grain Sampler
Da utilizzare con (applicazione) Useful For Dislodging Caked or Crystallized Reagents
Diametro (sistema metrico) esterno 381mm
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm