Learn More
Agencinox™ Vassoio rettangolare in acciaio inox
Codice prodotto. 11751933
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
205 x 130 x 20 mm
220 x 145 x 28 mm
245 x 175 x 30 mm
265 x 185 x 30 mm
285 x 185 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
355 x 255 x 40 mm
425 x 280 x 50 mm
510 x 340 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11751933
Marca: Agencinox™ 1220
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these trays for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Rectangular Trays are ideal for use in medical environments.
  • Rectangular tray
  • Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Dimensioni (L x P) 205 x 130 mm
Dimensioni (L x P x A) 205 x 130 x 20 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm
Materiale Acciaio inox
Tipo Vassoio rettangolare
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Da utilizzare con Strumenti Analitici
Forma Forma rettangolare