Learn More
Agencinox™ Vassoio rettangolare in acciaio inox
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
205 x 130 x 20 mm
220 x 145 x 28 mm
245 x 175 x 30 mm
265 x 185 x 30 mm
285 x 185 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
355 x 255 x 40 mm
425 x 280 x 50 mm
510 x 340 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rectangular tray
- Stainless steel construction
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 245 x 175 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 245 x 175 x 30 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 245 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Da utilizzare con | Instruments |
| Forma | Forma rettangolare |