Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Perforated Base Tray
Codice prodotto. 11406417
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DMU12 & SAP12
DMU19, SAP18/26
DMU5, SAP2/5, JBN5
LSB12
OLS26/LSB18
SAP34
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11406417
Marca: Grant Instruments™ SBT6
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly on the base of the bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Replacement Base Trays promote thermal convection in the bath.
  • For use with SBB Aqua Plus and LSB Series Aqua Pro Series Unstirred Water Bath
  • Choose from a vartiety of sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) DMU5, SAP2/5, JBN5
Tipo SBT6 Base Tray