missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gestigkeit Harry™ Stainless Steel Ring Set
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 160 mm |
| Product Type | Ring Set |
| Quantità | 1 Ea. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto