Learn More
Bochem™ Aste in acciaio inox
Codice prodotto. 10333571
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10333571
Marca: Bochem™ 5121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Bochem™ Stainless Steel Rods for strength for your lab operations.
  • 18/10 Stainless steel construction
  • Rod for stand bases
Specifica
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta 600 mm
Diametro (sistema metrico) asta 12 mm
Product Type Barra in acciaio inox
Dimensioni filo Without Thread
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per basi di supporto
Quantità 1 Ea.