Learn More
Bochem™ Aste in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- Sturdy
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 750 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) asta | 750 mm |
| Diametro (sistema metrico) asta | 12 dia. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stand Bases |