Learn More
Bochem™ Aste in acciaio inox
Codice prodotto. 10509861
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10509861
Marca: Bochem™ 5123
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Bochem™ Stainless Steel Rods for strength for your lab operations.
  • Stainless Steel
  • Sturdy
Specifications
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta 1000 mm
Diametro (sistema metrico) asta 12 dia.
Da utilizzare con (applicazione) Stand Bases