Learn More
Bochem™ Aste in acciaio inox
Codice prodotto. 10685991
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10685991
Marca: Bochem™ 5120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Bochem™ Stainless Steel Rods for strength for your lab operations.
  • Stainless Steel
  • Sturdy
Specifica
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta 500 mm
Diametro (sistema metrico) asta 12 mm
Product Type Barra in acciaio inox
Dimensioni filo Without Thread
Descrizione
  • 18/10 Stainless steel construction
  • Rod for stand bases
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per basi di supporto
Quantità 1 Ea.