Learn More
asecos™ Stainless Steel Safety Canister
Codice prodotto. 17846486 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
169.00 mm
241.00 mm
271.00 mm
280.00 mm
470.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17846486
Marca: asecos™ 36485
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with filling tap made of stainless steel (1.4301)
  • Incl. ventilation, NBR seals and aluminium screw cap integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Product Type Safety Can
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) safe distribution and dosing of flammable liquids
Materiale Acciaio inossidabile
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 170.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 18.50 in.
Altezza (sistema metrico) 470.00 mm
Peso (sistema imperiale) 8.82 lb.
Peso (sistema metrico) 4 kg